Imprimer
Découpeur pour verre
Fournisseur: BOCHEM
12250 12251
BOCH12250EA 111 EUR
BOCH12250 BOCH12251
Découpeur pour verre
Cutters
Poignée en plastique avec lame en métal renforcé.
  • Nettoyage et découpage de précision
  • Lames en métal durci remplaçables
  • Changement facile des lames
Longueur de 180 mm, dimensions de la lame 40×18 mm.