Imprimer
α-Bromo-p-fluorotoluène ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: α-Bromo-p-fluorotoulene, 4-Fluorobenzyl bromide, p-Fluorobenzyl bromide
A10208.09 A10208.18 A10208.30
A10208.09EA 57.2 EUR
A10208.09 A10208.18 A10208.30
α-Bromo-p-fluorotoluène ≥97%
α-Bromo-p-fluorotoluène
Purity: 97%
CAS No.: 459-46-1
Molecular Formula: C7H6BrF
Formula Weight: 189.03
Flash Point: 66°(150°F)
Refractive Index: 1.5470
Odour: Pungent
Boiling Point: 84-85°/15mm
Beilstein Reference: 636507
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000359
Formule: C₇H₆BrF
MW: 189.03 g/mol
Point d'ébullition: 84…85 °C (15 mmHg)
Densité: 1.530
Point d'éclair: 66 °C (150 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000359
Numéro CAS: 459-46-1
EINECS: 207-291-5
ONU: 3265
ADR: 8 II