Imprimer
α-Bromo-o-fluorotoluène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-Fluorobenzyl bromide, α-Bromo-o-fluorotoulene
A12692.09 A12692.18
A12692.09EA 43.6 EUR
A12692.09 A12692.18
α-Bromo-o-fluorotoluène ≥98%
α-Bromo-o-fluorotoluène
Purity: 98%
CAS No.: 446-48-0
Molecular Formula: C7H6BrF
Formula Weight: 189.03
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5520
Odour: Pungent
Boiling Point: 84-85°/15mm
Beilstein Reference: 1099894
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000324
Formule: C₇H₆BrF
MW: 189.03 g/mol
Point d'ébullition: 84…85 °C (15 mmHg)
Densité: 1.567
Point d'éclair: 82 °C (179 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000324
Numéro CAS: 446-48-0
EINECS: 207-169-1
ONU: 3265
ADR: 8 II