α-Bromo-o-fluorotoluène 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
2-Fluorobenzyl bromide, α-Bromo-o-fluorotoulene
197960050
197960250
ACRO197960050EA
32.2
EUR
ACRO197960050
ACRO197960250
α-Bromo-o-fluorotoluène 98%
α-Bromo-o-fluorotoluène
Formule:
C₇H₆BrF MW: 189.03 g/mol Point d'ébullition: 84…85 °C (15 mmHg) Densité: 1.567 g/cm³ Point d'éclair: 82 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000324 Numéro CAS: 446-48-0 EINECS: 207-169-1 ONU: 3265 ADR: 8 II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5495 to 1.5515 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |