Imprimer
(Bromométhyl)pentafluorobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: α-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene, 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl bromide
A11623.14 A11623.06 A11623.22
A11623.14EA 205 EUR
A11623.14 A11623.06 A11623.22
(Bromométhyl)pentafluorobenzène ≥98%
(Bromométhyl)pentafluorobenzène
Purity: 98+%
CAS No.: 1765-40-8
Molecular Formula: C7H2BrF5
Formula Weight: 261.00
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.4720
Melting Point: 18-20°
Boiling Point: 174-175°
Beilstein Reference: 647808
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000299
Formule: (C₆F₅)CH₂Br
Point d'ébullition: 174…175 °C
Point de fusion: 18…20 °C
Densité: 1.844
Point d'éclair: 83 °C (181 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000299
Numéro CAS: 1765-40-8
EINECS: 217-182-4
ONU: 3265
ADR: 8,II