Bromo-3-benzyle chlorure ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
3-Bromo-α-chlorotoluene, 1-(Chloromethyl)-3-bromobenzene, α-Chloro-3-bromotoluene, 1-Bromo-3-(chloromethyl)benzene
L12458.06
L12458.14
L12458.06EA
45.4
EUR
L12458.06
L12458.14
Bromo-3-benzyle chlorure ≥97%
Bromo-3-benzyle chlorure
Purity: 97%
CAS No.: 932-77-4
Molecular Formula: C7H6BrCl
Formula Weight: 205.49
Flash Point: >110°(230°F)
Refractive Index: 1.5835
Boiling Point: 118-119°/18mm
Beilstein Reference: 742267
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00040865
Formule:
C₇H₆BrCl Point d'ébullition: 118…119 °C (18 mmHg) Point de fusion: 32.5 °C Densité: 1.608 Point d'éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00040865 Numéro CAS: 932-77-4 ONU: 3265 ADR: 8,II |