Imprimer
1-(Bromométhyl)-3-chlorobenzène ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: α-Bromo-m-chlorotoulene, 3-Chlorobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-chlorobenzene, alpha-Bromo-3-chlorotoluene
A15844.09 A15844.18
A15844.09EA 33.4 EUR
A15844.09 A15844.18
1-(Bromométhyl)-3-chlorobenzène ≥97%
1-(Bromométhyl)-3-chlorobenzène
Purity: 97%
CAS No.: 766-80-3
Molecular Formula: C7H6BrCl
Formula Weight: 205.49
Flash Point: >110°(230°F)
Refractive Index: 1.5890
Odour: Pungent
Boiling Point: 108-110°/10mm
Beilstein Reference: 636504
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000597
Formule: C₇H₆BrCl
Point d'ébullition: 108…110 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 17.5 °C
Densité: 1.567
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000597
Numéro CAS: 766-80-3
EINECS: 212-171-0
ONU: 3265
ADR: 8,II