Imprimer
1-(Bromométhyl)-2-chlorobenzène ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-2-chlorobenzene, 2-Chlorobenzyl bromide
A12129.06 A12129.14 A12129.22
A12129.06EA 37.9 EUR
A12129.06 A12129.14 A12129.22
1-(Bromométhyl)-2-chlorobenzène ≥97%
1-(Bromométhyl)-2-chlorobenzène
Purity: 97%
CAS No.: 611-17-6
Molecular Formula: C7H6BrCl
Formula Weight: 205.49
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.5920
Odour: Pungent
Boiling Point: 103-104°/10mm
Beilstein Reference: 386264
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000566
Formule: C₇H₆BrCl
Point d'ébullition: 103…104 °C (10 mmHg)
Densité: 1.583
Point d'éclair: 108 °C (226 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000566
Numéro CAS: 611-17-6
EINECS: 210-257-2
ONU: 3265
ADR: 8,II