Imprimer
1-(Bromométhyl)-2-chlorobenzène 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-2-chlorobenzene, 2-Chlorobenzyl bromide
278930250 278930050
ACRO278930250EA 131 EUR
ACRO278930250 ACRO278930050
1-(Bromométhyl)-2-chlorobenzène 97%
1-(Bromométhyl)-2-chlorobenzène
Formule: C₇H₆BrCl
Point d'ébullition: 103…104 °C (10 mmHg)
Densité: 1.586 g/cm³
Point d'éclair: 108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000566
Numéro CAS: 611-17-6
EINECS: 210-257-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5910 to 1.5930 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %