Acide 4-bromo-o-toluique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
L03071.06
L03071.14
L03071.06EA
53.5
EUR
L03071.06
L03071.14
Acide 4-bromo-o-toluique ≥98%
Acide 4-bromo-o-toluique
Purity: 98+%
CAS No.: 68837-59-2
Molecular Formula: C8H7BrO2
Formula Weight: 215.05
Melting Point: 182-184°
Beilstein Reference: 2249816
Formule:
C₈H₇BrO₂ Point de fusion: 182…184 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00040905 Numéro CAS: 68837-59-2 EINECS: 272-437-7 |