Imprimer
Colonnes HPLC, Accucore™ aQ
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
17326-012105 17326-013005 17326-014005 17326-052130 17326-053030 17326-102130 17326-103030 17326-104630 17326-152130 17326-154630
554-1948EA 515 EUR
554-1948 554-1949 554-1950 554-1897 554-1898 554-1900 554-1901 554-1902 554-1903 554-1905
Colonnes HPLC, Accucore™ aQ
Colonnes pour chromatographie
Ces colonnes sont compatibles avec les phases mobiles 100% aqueuses et offrent une sélectivité spéciale pour les analytes polaires. Core Enhanced Technology permet d'obtenir des séparations rapides à haute résolution sans perte de charge élevée requise par des particules inférieures à 2 µm.
  • Idéal pour les phases mobiles très aqueuses
  • Rétention et résolution des analytes polaires
  • Phase stationnaire C18 à « end-capping » polaire pour une sélectivité alternative