Imprimer
Colonnes HPLC, Accucore™ RP-MS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
17626-012105 17626-152130 17626-013005 17626-014005 17626-032130 17626-052130 17626-053030 17626-054630 17626-102130 17626-103030 17626-104630 17626-153030 17626-154630
554-1945EA 551 EUR
554-1945 554-1888 554-1946 554-1947 554-1870 554-1882 554-1883 554-1884 554-1885 554-1886 554-1887 554-1889 554-1890
Colonnes HPLC, Accucore™ RP-MS
Colonnes pour chromatographie
Optimisez les analyses LC/MS avec les colonnes Accucore RP-MS de Thermo Scientific™.
  • Pertes de charge plus faibles
  • Excellentes formes de pics
Ces colonnes sont optimisées pour la détection par SM avec une excellente combinaison de vitesse et de qualité de séparation. RP-MS offre une rétention légèrement inférieure à celle de C18, ce qui, combiné à une efficacité élevée et à une faible traînée des pics, en fait la phase de choix pour la détection par SM. Basées sur la Core Enhanced Technology, elles permettent des séparations rapides et de haute résolution sans les contre-pressions élevées requises par les particules de moins de 2 µm.
Informations de commande: Les cartouches de protection nécessitent l'utilisation des supports UNIGUARD Thermo Scientific correspondants. Les cartouches d'un diamètre intérieur de 1 mm nécessitent le support UNIGUARD de 1 mm, celles d'un diamètre intérieur de 2,1/3 mm nécessitent le portoir UNIGUARD de 2/3 mm et celles d'un diamètre intérieur de 4/4,6 mm nécessitent le support UNIGUARD de 4/4,6 mm.