2,2,4-Triméthylpentane ≥99.5% (par GC), Puriss. p.a. analytical reagent, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
|
Danger
|
Synonyms:
Isobutyltrimethylmethane, Isooctane, Isobutyltrimethylethane
32291-1L
32291-2.5L
32291-4X2.5L
32291-7L
32291-25L
32291-1LEA
96.5
EUR
32291-1L
32291-2.5L
32291-4X2.5L
HONC32291-7L
HONC32291-25L
2,2,4-Triméthylpentane ≥99.5% (par GC), Puriss. p.a. analytical reagent, Riedel-de Haën™
2,2,4-Trimethylpentane
Beilstein Number: 1696876
Formule:
(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃ MW: 114.23 g/mol Point d'ébullition: 99 °C (1.013 hPa) Point de fusion: –107 °C Densité: 0.69 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: –12 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008943 Numéro CAS: 540-84-1 EINECS: 208-759-1 ONU: 1262 ADR: 3 II Merck Index: 13,05212 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) | Min. 99.5 % |
Boiling range | 98 - 100 °C |
Autoignition Temperature | 745 °F |
Destillation range 98-100 °C | Min. 95 % |
Density (D 20/4) | 0.692 - 0.693 |
Refractive index (n 20/D) | 1.3915 - 1.3925 |
Non-volatile matter | Max. 0.001 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.01 % |
Free acid (as CH₃COOH) | Max. 0.0005 % |
Aluminium (Al) | Max. 0.00005 % |
Boron (B) | Max. 0.000002 % |
Barium (Ba) | Max. 0.00001 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.00005 % |
Cadmium (Cd) | Max. 0.000005 % |
Cobalt (Co) | Max. 0.000002 % |
Chromium (Cr) | Max. 0.000002 % |
Copper (Cu) | Max. 0.000002 % |
Iron (Fe) | Max. 0.00001 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.00001 % |
Manganese (Mn) | Max. 0.000002 % |
Nickel (Ni) | Max. 0.000002 % |
Lead (Pb) | Max. 0.00001 % |
Tin (Sn) | Max. 0.00001 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.00001 % |
S-compounds (as S) | Max. 0.005 % |
APHA | Max. 10 |