Imprimer
Acide (5-fluoro-2-méthoxyphényl)acétique
Fournisseur: Apollo Scientific
PC7723-1G PC7723-5G PC7723-10G
APOSPC7723-1GEA 24.8 EUR
APOSPC7723-1G APOSPC7723-5G APOSPC7723-10G
Acide (5-fluoro-2-méthoxyphényl)acétique
Acide (5-fluoro-2-méthoxyphényl)acétique
Formule: C₉H₉FO₃
Numéro MDL: MFCD00671771
Numéro CAS: 383134-85-8