1-Bromo-2-éthylbenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
B23449.06
B23449.14
B23449.22
B23449.06EA
38.1
EUR
B23449.06
B23449.14
B23449.22
1-Bromo-2-éthylbenzène ≥98%
1-Bromo-2-éthylbenzène
Purity: 98%
CAS No.: 1973-22-4
Molecular Formula: C8H9Br
Formula Weight: 185.06
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.5485
Melting Point: -68°
Boiling Point: 199-200°
Beilstein Reference: 1929735
MDL No.: MFCD00000077
Formule:
C₈H₉Br Point d'ébullition: 199…200 °C Point de fusion: –68 °C Densité: 1.338 Point d'éclair: 71 °C (159 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000077 Numéro CAS: 1973-22-4 EINECS: 217-823-8 ONU: 3082 ADR: 9,III |