Imprimer
4-Nitrophenylboronic acid pinacol ester ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-nitrophenyl)-1,3,2-dioxaborolane, 4-Nitrophenylboronic acid Pinacol ester, 1-Nitro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene, 4-Nitrobenzeneboronic acid pinacol ester
H52848.03 H52848.06
H52848.03EA 35.5 EUR
H52848.03 H52848.06
4-Nitrophenylboronic acid pinacol ester ≥98%
4-Nitrophenylboronic acid pinacol ester
Purity: 98% CAS No.: 171364-83-3 Molecular Formula: C12H16BNO4 Formula Weight: 249.08 Melting Point: 108-109° MDL No.: MFCD02179437
Formule: C₁₂H₁₆BNO₄
MW: 249.07 g/mol
Point de fusion: 108…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179437
Numéro CAS: 171364-83-3