Imprimer
Acide 2,2-difluoro-4-penténoïque ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2,2-Difluoropent-4-enoic acid
H32173.03 H32173.06
H32173.03EA 66.8 EUR
H32173.03 H32173.06
Acide 2,2-difluoro-4-penténoïque ≥97%
Acide 2,2-difluoro-4-penténoïque
Purity: 97% CAS No.: 55039-89-9 Molecular Formula: C5H6F2O2 Formula Weight: 136.10 Boiling Point: 56-58°/3mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD09800642
Formule: C₅H₆F₂O₂
MW: 136.1 g/mol
Point d'ébullition: 56…58 °C (3 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800642
Numéro CAS: 55039-89-9
ONU: 3265
ADR: 8 II