3-Cyano-4-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
H27814.MD
H27814.03
H27814.MDEA
176
EUR
H27814.MD
H27814.03
3-Cyano-4-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
3-Cyano-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Purity: 95%
CAS No.: 878194-92-4
Molecular Formula: C12H15BN2O2
Formula Weight: 230.07
Melting Point: 97-99°
MDL No.: MFCD09037481
Formule:
C₁₂H₁₅BN₂O₂ Point de fusion: 97…99 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09037481 Numéro CAS: 878194-92-4 |