Imprimer
Acide (R)-(+)-α-méthoxy-α-(trifluorométhyl)phénylacetique ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: (2R)-(+)-2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropanoic acid, (R)-3,3,3-Trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid
B22968.77 B22968.88 B22968.ME
B22968.77EA 35.5 EUR
B22968.77 B22968.88 B22968.ME
Acide (R)-(+)-α-méthoxy-α-(trifluorométhyl)phénylacetique ≥99%
Acide (R)-(+)-α-méthoxy-α-(trifluorométhyl)phénylacetique
Purity: 99% CAS No.: 20445-31-2 Molecular Formula: C10H9F3O3 Formula Weight: 234.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4730 Melting Point: 43-45° Boiling Point: 105-107°/1mm Beilstein Reference: 2215440 Merck Reference: 14,6280 Optical Rotation: +72° (c=2 in methanol) MDL No.: MFCD00004184
Formule: C₁₀H₉F₃O₃
Point d'ébullition: 105…107 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 43…45 °C
Densité: 1.344
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00004184
Numéro CAS: 20445-31-2
EINECS: 243-829-5
Merck Index: 14,6280