Acide (S)-(-)-α-méthoxy-α-(trifluorométhyl)phénylacetique 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
(S)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetic acid, (2S)-(-)-2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropanoic acid
168230010
168232500
ACRO168230010EA
145
EUR
ACRO168230010
ACRO168232500
Acide (S)-(-)-α-méthoxy-α-(trifluorométhyl)phénylacetique 98%
Acide (S)-(-)-α-méthoxy-α-(trifluorométhyl)phénylacetique
Formule:
C₁₀H₉F₃O₃ Point d'ébullition: 116…118 °C (1.5 mmHg) Densité: 1.303 g/cm³ Point d'éclair: >110 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00064200 Numéro CAS: 17257-71-5 EINECS: 241-292-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Viscous liquid or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4720 to 1.4750 (20°C, 589 nm) |
Specific optical rotation | -71° to -74° (20°C, 589 nm) (c=2, CH3OH) |
Titration with NaOH | 97.5 to 102.5 % |