Imprimer
3,5-Dibromotoluène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1,3-Dibromo-5-methylbenzene
A13756.22 A13756.06 A13756.14
A13756.22EA 672 EUR
A13756.22 A13756.06 A13756.14
3,5-Dibromotoluène ≥98%
3,5-Dibromotoluène
Purity: 98+%
CAS No.: 1611-92-3
Molecular Formula: C7H6Br2
Formula Weight: 249.94
Flash Point: >110°(230°F)
Melting Point: 37-41°
Boiling Point: 246°
Beilstein Reference: 1928685
MDL No.: MFCD00013528
Formule: C₇H₆Br₂
MW: 249.93 g/mol
Point d'ébullition: 246 °C
Point de fusion: 37…41 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013528
Numéro CAS: 1611-92-3