Imprimer
(3-Bromopropyl)benzène 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-3-phenylpropane
107290050 107291000 107295000
ACRO107290050EA 24.4 EUR
ACRO107290050 ACRO107291000 ACRO107295000
(3-Bromopropyl)benzène 98%
(3-Bromopropyl)benzène
Formule: BrH₂CCH₂CH₂(C₆H₅)
MW: 199.09 g/mol
Point d'ébullition: 219…220 °C (760 mmHg)
Densité: 1.31 g/cm³
Point d'éclair: 101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000257
Numéro CAS: 637-59-2
EINECS: 211-294-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %