Imprimer
Bromure de phénéthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A12528.22 A12528.36
A12528.22EA 34.1 EUR
A12528.22 A12528.36
Bromure de phénéthyle ≥98%
Bromure de phénéthyle
Purity: 98%
CAS No.: 103-63-9
Molecular Formula: C8H9Br
Formula Weight: 185.06
Flash Point: 89°(192°F)
Refractive Index: 1.5560
Melting Point: -56°
Boiling Point: 220-221°
Beilstein Reference: 507487
MDL No.: MFCD00000240
Formule: BrCH₂CH₂C₆H₅
Point d'ébullition: 220…221 °C
Point de fusion: –56 °C
Densité: 1,355
Point d'éclair: 89 °C (192 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000240
Numéro CAS: 103-63-9
EINECS: 203-130-8