Imprimer
Bromure de phénéthyle 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: (2-Bromoethyl)benzene, 2-Phenylethyl bromide
106941000 106945000 106940025
ACRO106941000EA 42 EUR
ACRO106941000 ACRO106945000 ACRO106940025
Bromure de phénéthyle 98%
Bromure de phénéthyle
Formule: BrCH₂CH₂C₆H₅
MW: 185.06 g/mol
Point d'ébullition: 220…221 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –56 °C
Densité: 1.35 g/cm³
Point d'éclair: 89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000240
Numéro CAS: 103-63-9
EINECS: 203-130-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5553 to 1.5573 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥97.5 %