Imprimer
1-Bromo-1-phényléthane 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-1-phenylethane, α-Methylbenzyl bromide
218390250 218391000
ACRO218390250EA 54.6 EUR
ACRO218390250 ACRO218391000
1-Bromo-1-phényléthane 97%
1-Bromo-1-phényléthane
Formule: C₆H₅CHBrCH₃
MW: 185.06 g/mol
Point d'ébullition: 94 °C (16 mmHg)
Point de fusion: 50 °C
Densité: 1.35 g/cm³
Point d'éclair: 81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000139
Numéro CAS: 585-71-7
EINECS: 209-560-2
ONU: 3334
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f329f7855ae4dffcd097f49d6d504b1ec165e692&vid=6d612184698aeb1969948bdeb536d2ee39ec9551&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5590 to 1.5630 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %