Imprimer
1-Phényl-1-propyne 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
171320050 171320250
ACRO171320050EA 80.2 EUR
ACRO171320050 ACRO171320250
1-Phényl-1-propyne 99%
1-Phényl-1-propyne
Formule: C₆H₅CCCH₃
Point d'ébullition: 185 °C (760 mmHg)
Densité: 0,92 g/cm³
Point d'éclair: 62 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009272
Numéro CAS: 673-32-5
EINECS: 211-607-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5630 to 1.5650 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %