Imprimer
Phénol 99.0-100.5%, en cristaux détachés, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
20599.231EA 49.9 EUR
20599.231 20599.297 20599.260
Phénol 99.0-100.5%, en cristaux détachés, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Phénol
Formule: C₆H₅OH
MW: 94.11 g/mol
Point d'ébullition: 181.8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 40.8 °C
Densité: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 81 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002143
Numéro CAS: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
ONU: 1671
ADR: 6.1 II
ATTEINDRE: 01-2119471329-32
Merck Index: 12,07390
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 100.5 %
Assay (GC) Min. 99.5 %
Acidity Passes test Ph.Eur.
Appearance of solution Passes test Ph.Eur.
Clarity of solution Passes test ACS
Identification A Passes test Ph.Eur.
Identification B Passes test Ph.Eur.
Identification C Passes test Ph.Eur.
Freezing point Min. 40.5 °C
o-Cresol Max. 0.05 %
m-Cresol Max. 0.05 %
p-Cresol Max. 0.05 %
Evaporation residue Max. 100 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Water Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
Cu (Copper) Max. 0.1 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm
K (Potassium) Max. 10 ppm
Na (Sodium) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 0.1 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.5 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test