Phénol 99.0-100.5%, en cristaux détachés Ph. Eur.
Fournisseur: VWR Chemicals
|
Danger
|
Synonyms:
Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
20596.297EA
107
EUR
20596.297
20596.468
Phénol 99.0-100.5%, en cristaux détachés Ph. Eur.
Phénol
Formule:
C₆H₅OH MW: 94.11 g/mol Point d'ébullition: 181.8 °C (1013 hPa) Point de fusion: 40.8 °C Densité: 1.06 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 81 °C (coupe fermée) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002143 Numéro CAS: 108-95-2 EINECS: 203-632-7 ONU: 1671 ADR: 6.1 II ATTEINDRE: 01-2119471329-32 Merck Index: 12,07390 |
Résultats des tests de spécification
Assay | 99.0 - 100.5 % |
Appearance | Conforms (see CoA/CoS) |
Identification A | Passes test |
Identification B | Passes test |
Identification C | Passes test |
Appearance of solution | Passes test |
Acidity | Passes test |
Freezing point | Min. 39.5 °C |
Residue on evaporation | Max. 0.05 % |
Residual solvents | Passes test |