Imprimer
2-Imino-1-methylimidazolidine-4-one 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
228940250 228940500 228942500
ACRO228940250EA 64.7 EUR
ACRO228940250 ACRO228940500 ACRO228942500
2-Imino-1-methylimidazolidine-4-one 98%
2-Imino-1-methylimidazolidine-4-one
Formule: C₄H₇N₃O
Point de fusion: 255 °C (déc.)
Point d'éclair: 290 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059730
Numéro CAS: 60-27-5
EINECS: 200-466-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellowish-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (105°C)
Sulfated ash ≤0.2 %
Solubility (5 % in water) Clear colorless to slightly yellow
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 % (on dried substance)
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm