Imprimer
2-Imino-1-methylimidazolidine-4-one, Millipore®
Fournisseur: Merck
Synonyms: 2-Amino-1-methyl-1,5-dihydro-4H-imidazol-4-one
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
1.05206.0050 1.05206.0500
1.05206.0050EA 75.8 EUR
1.05206.0050 1.05206.0500
2-Imino-1-methylimidazolidine-4-one, Millipore®
2-Imino-1-methylimidazolidine-4-one
Formule: C₄H₇N₃O
MW: 113.12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059730
Numéro CAS: 60-27-5
EINECS: 200-466-7