Imprimer
Acide 2-(4-hydroxyphénylazo)benzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A10333.09 A10333.18
A10333.09EA 46 EUR
A10333.09 A10333.18
Acide 2-(4-hydroxyphénylazo)benzoïque ≥98%
Purity: 98+% CAS No.: 1634-82-8 Molecular Formula: C13H10N2O3 Formula Weight: 242.23 Melting Point: 205-207° Beilstein Reference: 1842696
Formule: C₁₃H₁₀N₂O₃
Point de fusion: 205…207 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002428
Numéro CAS: 1634-82-8
EINECS: 216-655-2