Imprimer
4-Aminophenylboronic acid pinacol ester 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 4-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
366380010 366380050
ACRO366380010EA 80.9 EUR
ACRO366380010 ACRO366380050
4-Aminophenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Aminophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₈BNO₂
Point de fusion: 165…170 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02093721
Numéro CAS: 214360-73-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 170 °C
GC ≥96.0 %