Imprimer
3-Aminophenylboronic acid pinacol ester 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 3-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
367590010 367590050
ACRO367590010EA 72 EUR
ACRO367590010 ACRO367590050
3-Aminophenylboronic acid pinacol ester 97%
3-Aminophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₈BNO₂
MW: 219.09 g/mol
Point de fusion: 89…94 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03453668
Numéro CAS: 210907-84-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 94 °C
GC ≥96.0 %