Ethylboronic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
L19959.03
L19959.06
L19959.14
L19959.03EA
50.9
EUR
L19959.03
L19959.06
L19959.14
Ethylboronic acid ≥98%
Ethylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 4433-63-0
Molecular Formula: C2H7BO2
Formula Weight: 73.89
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 1731546
MDL No.: MFCD01074536
Formule:
C₂H₇BO₂ Point de fusion: 84…88 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD01074536 Numéro CAS: 4433-63-0 |