Imprimer
Acide 4-benzyloxy-3,5-diméthylbenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L14536.06 L14536.03
L14536.06EA 240 EUR
L14536.06 L14536.03
Acide 4-benzyloxy-3,5-diméthylbenzoïque ≥98%
Acide 4-benzyloxy-3,5-diméthylbenzoïque
Purity: 98+% CAS No.: 97888-80-7 Molecular Formula: C16H16O3 Formula Weight: 256.30 Melting Point: 157-160° Beilstein Reference: 5045861
Formule: C₁₆H₁₆O₃
Point de fusion: 157…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272572
Numéro CAS: 97888-80-7