Imprimer
2-Amino-4-phénylthiazole 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 4-Phenylthiazol-2-amine, 4-Phenyl-1,3-thiazol-2-amine
A18488.03 A18488.06
A18488.03EA 39.8 EUR
A18488.03 A18488.06
2-Amino-4-phénylthiazole 98%
2-Amino-4-phénylthiazole
Purity: 98% CAS No.: 2010-06-2 Molecular Formula: C9H8N2S Formula Weight: 176.24 Odour: Odourless Melting Point: 148-152° Beilstein Reference: 128609 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00039680
Formule: C₉H₈N₂S
MW: 176.24 g/mol
Point de fusion: 148…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039680
Numéro CAS: 2010-06-2
EINECS: 217-926-8
ONU: 2811
ADR: 6.1 III