3-(4,5-Diméthylthiazole-2-yl)-2,5-diphényltétrazolium bromure (MTT) 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Thiazolyl blue tetrazolium bromide, MTT, 2-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-3,5-diphenyl-2H-tetrazol-3-ium bromide
158990010
158990050
158992500
ACRO158990010EA
54.1
EUR
ACRO158990010
ACRO158990050
ACRO158992500
3-(4,5-Diméthylthiazole-2-yl)-2,5-diphényltétrazolium bromure (MTT) 98%
3-(4,5-Diméthylthiazole-2-yl)-2,5-diphényltétrazolium bromure (MTT)
Formule:
C₁₈H₁₆N₅BrS MW: 414.33 g/mol Point de fusion: 195 °C (déc.) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00011964 Numéro CAS: 298-93-1 EINECS: 206-069-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥97.5 % |
Specific extinction E (1%/1cm) | ≥480 (243 nm, water) |
Chloride (Cl) | ≤0.002 % |
Nitrite (NO2) | ≤0.001 % |
Phosphate (PO4) | ≤0.003 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.015 % |
Calcium (Ca) | ≤0.01 % |
Iron (Fe) | ≤0.002 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |