Imprimer
3-(4,5-Diméthylthiazole-2-yl)-2,5-diphényltétrazolium bromure (MTT), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Thiazolyl blue tetrazolium bromide, MTT, 2-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-3,5-diphenyl-2H-tetrazol-3-ium bromide
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
1.11714.0001 1.11714.0010
1.11714.0001EA 239 EUR
1.11714.0001 1.11714.0010
3-(4,5-Diméthylthiazole-2-yl)-2,5-diphényltétrazolium bromure (MTT), Sigma-Aldrich®
3-(4,5-Diméthylthiazole-2-yl)-2,5-diphényltétrazolium bromure (MTT)
Formule: C₁₈H₁₆N₅BrS
MW: 414.33 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011964
Numéro CAS: 298-93-1
EINECS: 206-069-5