Imprimer
3-(4,5-Diméthylthiazole-2-yl)-2,5-diphényltétrazolium bromure (MTT)
Fournisseur: PanReac AppliChem
Attention
Synonyms: Thiazolyl blue tetrazolium bromide, MTT, 2-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-3,5-diphenyl-2H-tetrazol-3-ium bromide
A2231.0001 A2231.0005 A2231.0010
A2231.0001EA 62 EUR
A2231.0001 A2231.0005 A2231.0010
3-(4,5-Diméthylthiazole-2-yl)-2,5-diphényltétrazolium bromure (MTT)
3-(4,5-Diméthylthiazole-2-yl)-2,5-diphényltétrazolium bromure (MTT)
Formule: C₁₈H₁₆N₅BrS
MW: 414.33 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011964
Numéro CAS: 298-93-1
EINECS: 206-069-5