Imprimer
(S)-(-)-1-(1-Naphtyl)éthylamine ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-(-)-alpha-(1-Naphthyl)ethylamine
N0481-5G N0481-1G
TCIAN0481-5GEA 84.7 EUR
TCIAN0481-5G TCIAN0481-1G
(S)-(-)-1-(1-Naphtyl)éthylamine ≥99.0% (par GC)
(S)-(-)-1-(1-Naphtyl)éthylamine
Formule: C₁₂H₁₃N
Point d'ébullition: 125°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064179
Numéro CAS: 10420-89-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3215375c61373dfba91ceb9ebe8dbdef703e834a&vid=3215375c61373dfba91ceb9ebe8dbdef703e834a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%