2-Fluorobenzothiazole ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
L19316.03
L19316.06
L19316.MD
L19316.03EA
94.6
EUR
L19316.03
L19316.06
L19316.MD
2-Fluorobenzothiazole ≥99%
2-Fluorobenzothiazole
Purity: 99%
CAS No.: 1123-98-4
Molecular Formula: C7H4FNS
Formula Weight: 153.18
Refractive Index: 1.5830
Odour: Characteristic
Boiling Point: 97-98°/16mm
Beilstein Reference: 971503
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00047254
Formule:
C₇H₄FNS Point d'ébullition: 97…98 °C (16 mmHg) Densité: 1,330 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00047254 Numéro CAS: 1123-98-4 EINECS: 214-384-4 ONU: 2810 ADR: 6.1,III |