2-(4-Fluorophényl)indole ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
A13255.03
A13255.06
A13255.03EA
27.9
EUR
A13255.03
A13255.06
2-(4-Fluorophényl)indole ≥99%
2-(4-Fluorophényl)indole
Purity: 99%
CAS No.: 782-17-2
Molecular Formula: C14H10FN
Formula Weight: 211.24
Odour: Odourless
Melting Point: 186-191°
Beilstein Reference: 744766
MDL No.: MFCD00068178
Formule:
C₁₄H₁₀FN Point de fusion: 186…191 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00068178 Numéro CAS: 782-17-2 |