Imprimer
Indole-3-ylacétonitrile 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
156650250 156650050
ACRO156650250EA 115 EUR
ACRO156650250 ACRO156650050
Indole-3-ylacétonitrile 97%
Indole-3-ylacétonitrile
Formule: C₁₀H₈N₂
Point d'ébullition: 156…160 °C (,2 mmHg)
Point de fusion: 35…37 °C
Point d'éclair: 206 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005628
Numéro CAS: 771-51-7
EINECS: 212-232-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow-brown to brown Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6080 to 1.6110 (20°C, 589 nm)
HPLC ≥96.0 %
UV at 254 nm A: ≤0.05
pH 4.0 to 4.5