Imprimer
Indole-3-carboxylate de méthyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
L14516.14 L14516.22
L14516.14EA 51.5 EUR
L14516.14 L14516.22
Indole-3-carboxylate de méthyle ≥99%
Indole-3-carboxylate de méthyle
Purity: 99% CAS No.: 942-24-5 Molecular Formula: C10H9NO2 Formula Weight: 175.19 Melting Point: 149-152° Beilstein Reference: 142023
Formule: C₁₀H₉NO₂
Point de fusion: 149…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00189407
Numéro CAS: 942-24-5