Imprimer
Isocyanate de triméthylsilyle 94%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
224730050 224730250
ACRO224730050EA 54.9 EUR
ACRO224730050 ACRO224730250
Isocyanate de triméthylsilyle 94%
Isocyanate de triméthylsilyle
Formule: C₄H₉NOSi
MW: 115.21 g/mol
Point de fusion: –49 °C
Point d'éclair: –2 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00001993
Numéro CAS: 1118-02-1
EINECS: 214-256-8
ONU: 2478
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3970 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %