Imprimer
Pipérazine-1-carboxylate d'éthyle 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1-Ethoxycarbonyl piperazine, Ethyl N-piperazinecarboxylate
118870250 118871000 118872500
ACRO118870250EA 35.8 EUR
ACRO118870250 ACRO118871000 ACRO118872500
Pipérazine-1-carboxylate d'éthyle 99%
Pipérazine-1-carboxylate d'éthyle
Formule: C₇H₁₄N₂O₂
MW: 158.2 g/mol
Point d'ébullition: 273 °C (760 mmHg)
Densité: 1.08 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005964
Numéro CAS: 120-43-4
EINECS: 204-395-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4760 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %