Imprimer
(R)-(+)-1-(3-Bromophényl)éthanol 95%, 98% ee
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: (R)-3-Bromo-α-methylbenzyl alcohol, (R)-3-Bromo-alpha-methylbenzyl Alcohol
376490010 376490050
ACRO376490010EA 105 EUR
ACRO376490010 ACRO376490050
(R)-(+)-1-(3-Bromophényl)éthanol 95%, 98% ee
(R)-(+)-1-(3-Bromophényl)éthanol
Formule: C₈H₉BrO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658929
Numéro CAS: 134615-24-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)