1-Boc-4-pipéridone 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
4-Oxo-piperidine-1-carboxylic acidtert-butyl ester, N-BOC-4-Piperidone, N-tert-BOC-4-Piperidinone
330270050
330270250
330271000
ACRO330270050EA
59.1
EUR
ACRO330270050
ACRO330270250
ACRO330271000
1-Boc-4-pipéridone 99%
1-Boc-4-pipéridone
Formule:
C₁₀H₁₇NO₃ MW: 199.25 g/mol Point de fusion: 74…75 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00151800 Numéro CAS: 79099-07-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 73 to 77 °C |
GC | ≥98.5 % |