Imprimer
3,4,5-Triméthoxyphénol ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Antiarol
L01527.06 L01527.14
L01527.06EA 81 EUR
L01527.06 L01527.14
3,4,5-Triméthoxyphénol ≥97%
3,4,5-Triméthoxyphénol
Purity: 97%
CAS No.: 642-71-7
Molecular Formula: C9H12O4
Formula Weight: 184.19
Melting Point: 143-148°
Beilstein Reference: 1958573
Formule: C₉H₁₂O₄
MW: 184.19 g/mol
Point d'ébullition: 283
Point de fusion: 143…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008389
Numéro CAS: 642-71-7
EINECS: 211-387-2