Imprimer
o-Dianisidine dichlorhydrate ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 3,3'-Dimethoxybenzidine dihydrochloride
A17175.03 A17175.06
A17175.03EA 35.9 EUR
A17175.03 A17175.06
o-Dianisidine dichlorhydrate ≥99%
o-Dianisidine dichlorhydrate
Purity: 99% CAS No.: 20325-40-0 Molecular Formula: C14H16N2O2.2HCl Formula Weight: 317.21 Melting Point: 268° dec. Beilstein Reference: 3917996
Formule: C₁₄H₁₈Cl₂N₂O₂
MW: 317.21
Point de fusion: 268 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012488
Numéro CAS: 20325-40-0
EINECS: 243-737-5